Läs mer
Praseodym(III, IV)oxid, REacton™ , 99,996 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7048568
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11341438
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010914.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12037-29-5 | O11Pr6 | 1021.44 g/mol
Det används i pigment i glas-, optik- och keramikindustrin. Praseodymiumdopat glas, kallat didymiumglas, används vid svetsning, smide och glasblåsande glasögon på grund av dess blockerande egenskap hos infraröd strålning. Det används i fast tillståndssyntes av praseodymmolybdenoxid, som används som en halvledare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12037-29-5
Molekylformel O11Pr6
Molekylvikt (g/mol) 1021.44
MDL-nummer MFCD00011178
InChI-nyckel HPZIIFVSYNLWNX-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn hexapraseodymium(3+)undekaoxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Praseodymium(III, IV) oxide
Smältpunkt 2500°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Insoluble in water; moderately soluble in strong mineral acids.
Formel vikt 1021.43
Procent renhet 99.996%
Kvalitet Reacton
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.