Läs mer
Praseodym(III) nitrathydrat, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11397637
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
10g
1kg
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397637 50 g 50g
11317647 10 g 10g
11307647 250 g 250g
11387637 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11397637 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012909.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 15878-77-0 | H12N3O15Pr | 435,01 g/mol
Praseodymium(III)nitrathydrat används i lysrör och fosfor. Det används också vid ultraljudssyntes av fasrent praseodymmolybdat. Det spelar en viktig roll i den solvotermiska processen för bildning av dopad lantanidoxisulfid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15878-77-0
Molekylformel H12N3O15Pr
Molekylvikt (g/mol) 435.01
MDL-nummer MFCD00011175
InChI-nyckel LXXCECZPOWZKLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym praseodymium iii nitrate hexahydrate, praseodymium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, praseodymium nitrate hexahydrate, nitric acid, praseodymium 3+ salt, hexahydrate, praseodymium 3+ hexahydrate trinitrate, ksc529q4r, praseodymium trinitrate hexahydrate, praseodymium nitrate hydrate 1:3:6, praseodymium nitrate,, praseodymium 3+ trinitrate hexahydrate
PubChem CID 204170
LEDER O.O.O.O.O.O.[Pr+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Praseodymium(III) nitrate hydrate
Namnnotering Innehåll av extrema jordartsmetalloxider
Färg Klart
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99.9%
Löslighetsinformation Löslig i vatten, vattenfri amin, alkohol, eter, polära lösningsmedel och acetonitril.
IUPAC-namn praseodym(3+)hexahydrattrinitrat
Formel vikt 326,92 (Vattenfri)
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Utseende Gröna kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.