Läs mer
Praseodymium(III) oxide, 99.9% (metals basis)
Produktkod. p-7050117
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11343817
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035663.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 12036-32-7 | O3Pr2 | 329.812 g/mol
Praseodym(III)oxid används som pigment i glas-, optik- och keramikindustrin. Praseodymiumdopat glas som kallas didymiumglas används i svetsglasögon, eftersom det blockerar infraröd strålning. Vidare används det som ett dielektrikum i kombination med kisel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12036-32-7
Molekylformel O3Pr2
Molekylvikt (g/mol) 329.812
MDL-nummer MFCD00011178
InChI-nyckel MMKQUGHLEMYQSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dipraseodymium trioxide, praseodymium iii oxide, praseodymium oxide pr2o3, praseodynium oxide, dipraseodymium 3+ ion trioxidandiide, praseodymium iii oxide trace metals basis 10g
PubChem CID 165911
IUPAC-namn syre(2-);praseodym(3+)
LEDER [O-2].[O-2].[O-2].[Pr+3].[Pr+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Praseodymium(III) oxide
Smältpunkt 2300°C
Fysisk form Sintered Lump
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,7712
Löslighetsinformation Insoluble in water. Moderately soluble in strong mineral acids.
Formel vikt 329.83
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Densitet 7.07 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.