Läs mer
Praseodym(III) sulfatokthydrat, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11332568
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11332568 25 g 25g
11322568 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332568 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014607.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 13510-41-3 | H16O20Pr2S3 | 714,103 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13510-41-3
Molekylformel H16O20Pr2S3
Molekylvikt (g/mol) 714.103
MDL-nummer MFCD00149832
InChI-nyckel NIJXLQIGVGZNKP-UHFFFAOYSA-H
Synonym praseodymium sulfate-water 2/3/8, 3so4.2pr.8h2o, praseodymium sulfate, dipraseodymium 3+ ion octahydrate trisulfate, praseodymium iii sulfate octahydrate, reacton, dipraseodymium 3+ octahydrate trisulfate
PubChem CID 25022097
IUPAC-namn praseodym(3+);trisulfat;oktahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Pr+3].[Pr+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Praseodymium(III) sulfate octahydrate
Namnnotering Innehåll av extrema jordartsmetalloxider
Färg Klart
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 25 g
Odör Luktfritt
Utseende Grönt pulver
Analysprocentintervall 99,9 % (REO)
Densitet 2,827 g/cm3
Formel vikt 714,12 (570,00 vattenfattig)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.