Läs mer
Praseodymium(III) sulfate octahydrate, 99.9% (REO)
Produktkod. p-4782093
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11332568
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014607.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13510-41-3 | H16O20Pr2S3 | 714.103 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13510-41-3
Molekylformel H16O20Pr2S3
Molekylvikt (g/mol) 714.103
MDL-nummer MFCD00149832
InChI-nyckel NIJXLQIGVGZNKP-UHFFFAOYSA-H
Synonym praseodymium sulfate-water 2/3/8, 3so4.2pr.8h2o, praseodymium sulfate, dipraseodymium 3+ ion octahydrate trisulfate, praseodymium iii sulfate octahydrate, reacton, dipraseodymium 3+ octahydrate trisulfate
PubChem CID 25022097
IUPAC-namn praseodym(3+);trisulfat;oktahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Pr+3].[Pr+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Praseodymium(III) sulfate octahydrate
Namnnotering Rare Earth Oxides Content
Färg Klart
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.9% (REO)
Formel vikt 714.12 (570.00 Anhydrous)
Odör Odorless
Utseende Green powder
Densitet 2.827g/cm3
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.