Läs mer
Praseodym(III) Triflate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Praseodymium(III) Triflate |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/3CHF3O3S.Pr/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3/i;;;1+0 |
| Formel vikt | 587.7637 |