Läs mer
Praseodympulver, -40 mesh, 99,5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15411977
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Ampull
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15411977 5 g Ampull 5g
1 options
Produktkod. 15411977 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044183.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 7440-10-0 | Pr | 140.91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Praseodymium powder
Färg Grå till silver
CAS 7440-10-0
Kvantitet 5 g
Maskstorlek −40 Mesh
Odör Luktfritt
Förpackning Ampull
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Form Pulver
Anteckningar om analysprocent (REO)
Molekylformel Pr
MDL-nummer MFCD00011174
UN-nummer UN3089
Synonym unii-nkn7eza750, nkn7eza750, ingot, praseodimio, praseodyme, praseodym, atom, chips, powder, acmc-1bktg
InChI-nyckel PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Pr]
IUPAC-namn praseodym
Molekylvikt (g/mol) 140.91
PubChem CID 23942
ChEBI CHEBI:49828
Procent renhet 99.9%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.