Läs mer
Praseodymstav, 6,35 mm (0,25 tum) diameter, 98,5 % (metallbas exklusive Ta)
Artikelnummer. 11333838
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Packungsgröße:
100mm
10mm
25mm
50mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
11333838 10 mm 10mm
11363838 25 mm 25mm
11353838 50 mm 50mm
11343838 100 mm 100mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11333838 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040295.HF
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Form: Ca. 0,22 g/mm, Gjuten stav, diametern är ungefärlig | CAS: 7440-10-0 | Pr | 140,91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-10-0
Molekylformel Pr
Molekylvikt (g/mol) 140.91
MDL-nummer MFCD00011174
InChI-nyckel PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-nkn7eza750, nkn7eza750, ingot, praseodimio, praseodyme, praseodym, atom, chips, powder, acmc-1bktg
PubChem CID 23942
ChEBI CHEBI:49828
IUPAC-namn praseodym
LEDER [Pr]
Specifications
Kemiskt namn eller material Praseodymium
Färg Silver
Fysisk form Cast Rod
Kvantitet 10 mm
Analysprocentintervall 99.10%
Odör Odorless
Utseende Silver colored rod
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.