Läs mer
Praseodymstandard: Pr @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Produktkod. 17999109
Change view
Kvantitet:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17999109 50 ml
17928149 250 ml
17997329 100 ml
17907879 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 17999109 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGPPRN50
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Praseodym-standard: Pr @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Praseodymium
CAS 7440-10-0
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Praseodymium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Pr
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Pr
InChI formel InChI=1S/Pr
LEDER [Pr]
IUPAC-namn Praseodym
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 140.908
Kvantitet 50 ml
Formel vikt 140,908 g/mol