missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Prasterone Acetate, Mikromol™

Produktkod. 30040604
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30040604 100 mg
30041089 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30040604 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0651.05

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Prasterone Acetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dehydroisoandrosterone Acetate (DHEA Acetate)
CAS 853-23-6
Analyt- eller komponentnamn Dehydroisoandrosterone Acetate (DHEA Acetate)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C21 H30 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Androstenolone acetate, DHEA acetate, Dehydroepiandrost-5-en-17-one 3-acetate, Dehydroepiandrosterone 3-acetate, Dehydroisoandrosterone 3-acetate, Dehydroisoandrosterone acetate, Prasterone acetate, SKF 2847, trans-Dehydroandrosterone acetate, Androst-5-en-17-one, 3-(acetyloxy)-, (3beta)-, Androst-5-en-17-one, 3beta-hydroxy-, acetate (6CI,8CI), 17-Oxoandrost-5-en-3beta-yl acetate, 3beta-Acetoxy-5-androstene-17-one, 3beta-Acetoxyandrost-5-en-17-one, 3beta-Acetoxydehydroepiandrosterone, 3beta-Acetyloxyandrost-5-en-17-one, 3beta-Hydroxy-5-androsten-17-one acetate, 3beta-Hydroxy-5-androstene-17-one acetate, 3beta-Hydroxyandrost-5-en-17-one 3-acetate, 5-Androsten-3beta-ol-17-one acetate, Delta5-Dehydroepiandrosterone 3-acetate
InChI formel InChI=1S/C21H30O3/c1-13(22)24-15-8-10-20(2)14(12-15)4-5-16-17-6-7-19(23)21(17,3)11-9-18(16)20/h4,15-18H,5-12H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18-,20-,21-/m0/s1
LEDER CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CCC4=O)[C@@H]3CC=C2C1
IUPAC-namn [(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-17-oxo-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate
Molekylvikt (g/mol) 330.46
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 330.2195 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.