Läs mer
Prasterone, Mikromol™
Beskrivning
Prasterone
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dehydroisoandrosterone (DHEA) |
| CAS | 53-43-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Dehydroisoandrosterone (DHEA) |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C19 H28 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 17-Chetovis, 17-Hormoforin, 5,6-Dehydroisoandrosterone, 5,6-Didehydroisoandrosterone, 5-Dehydroepiandrosterone, Androstenolone, Astenile, DHA, DHEA, Deandros, Dehydro-epi-androsterone, Dehydroepiandrosterone, Dehydroisoandrosterone, Diandron, Diandrone, EM 760, GL 701, IM 28, Immunor, Intrarosa, NSC 9896, Prasterone, Psicosterone, Siscelar plus, trans-Dehydroandrosterone, Androst-5-en-17-one, 3-hydroxy-, (3beta)-, Androst-5-en-17-one, 3beta-hydroxy- (8CI), (3beta)-3-Hydroxyandrost-5-en-17-one, 3beta-Hydroxy-Delta5-androsten-17-one, 3beta-Hydroxyandrost-5-en-17-one, 3beta-Hydroxyandrost-5-ene-17-one, 5-Androsten-3beta-ol-17-one, Androst-5-ene-17-one-3beta-ol, Androst-5-ene-3beta-ol-17-one, Delta5-Androsten-3beta-ol-17-one |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,20H,4-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O |
| IUPAC-namn | (3S,8R,9S,10R,13S,14S)-3-hydroxy-10,13-dimetyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodekahydrocyklopenta[a]fenantren-17-one |
| Visa mer |