Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Prasugrel, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15688735 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15688735 1 g 1g
15698735 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15688735 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 461480010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 150322-43-3 | C20H20FNO3S | 373.44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 150322-43-3
Molekylformel C20H20FNO3S
Molekylvikt (g/mol) 373.44
InChI-nyckel DTGLZDAWLRGWQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym prasugrel, effient, efient, prasugrel effient, prasita, 5-2-cyclopropyl-1-2-fluorophenyl-2-oxoethyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno 3,2-c pyridin-2-yl acetate, 2-2-acetyloxy-6,7-dihydrothieno 3,2-c pyridin-5 4h-yl-1-cyclopropyl-2-2-fluorophenyl ethanone, effient tn, ethanone, 2-2-acetyloxy-6,7-dihydrothieno 3,2-c pyridin-5 4h-yl-1-cyclopropyl-2-2-fluorophenyl
PubChem CID 6918456
ChEBI CHEBI:87723
IUPAC-namn [5-[2-cyklopropyl-1-(2-fluorfenyl)-2-oxoetyl]-6,7-dihydro-4H-tieno[3,2-c]pyridin-2-yl]acetat
LEDER CC(=O)OC1=CC2=C(S1)CCN(C2)C(C3=CC=CC=C3F)C(=O)C4CC4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Prasugrel
Smältpunkt 110.0°C to 121.0°C
Tändningsrester 0.1% max
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 373.44
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.