Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Prasugrel, 96 %
Produktkod. 15698735 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15698735 250 mg 250mg
15688735 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15698735 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 461482500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
CAS: 150322-43-3 | C20H20FNO3S | 373,44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 150322-43-3
Molekylformel C20H20FNO3S
Molekylvikt (g/mol) 373.44
InChI-nyckel DTGLZDAWLRGWQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym prasugrel, effient, efient, prasugrel effient, prasita, 5-2-cyclopropyl-1-2-fluorophenyl-2-oxoethyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno 3,2-c pyridin-2-yl acetate, 2-2-acetyloxy-6,7-dihydrothieno 3,2-c pyridin-5 4h-yl-1-cyclopropyl-2-2-fluorophenyl ethanone, effient tn, ethanone, 2-2-acetyloxy-6,7-dihydrothieno 3,2-c pyridin-5 4h-yl-1-cyclopropyl-2-2-fluorophenyl
PubChem CID 6918456
ChEBI CHEBI:87723
IUPAC-namn [5-[2-cyklopropyl-1-(2-fluorfenyl)-2-oxoetyl]-6,7-dihydro-4H-tieno[3,2-c]pyridin-2-yl]acetat
LEDER CC(=O)OC1=CC2=C(S1)CCN(C2)C(C3=CC=CC=C3F)C(=O)C4CC4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Prasugrel
Smältpunkt 110,0 °C till 121,0 °C
Tändningsrester 0,1% max
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 373.44
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.