Läs mer
Prasugrel-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Prasugrel-d5 |
| CAS | 1127252-92-9 |
| Molekylformel | C20H15D5FNO3S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-[2-(Acetyloxy)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]-1-(cyclopropyl-d5)-2-(2-fluorophenyl)ethanone, CS 747-d5, Effient-d5, LY 640315-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20FNO3S/c1-12(23)25-18-10-14-11-22(9-8-17(14)26-18)19(20(24)13-6-7-13)15-4-2-3-5-16(15)21/h2-5,10,13,19H,6-9,11H2,1H3/i6D2,7D2,13D |
| LEDER | FC1=CC=CC=C1C(C(C2([2H])C([2H])([2H])C2([2H])[2H])=O)N3CCC(SC(OC(C)=O)=C4)=C4C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 378.47 |
| Formel vikt | 378.1462 |