missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Prasugrel EP G as Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Prasugrel EP G as Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethane-1,2-dione |
| CAS | 1391054-37-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethane-1,2-dione |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C11 H9 F O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethane-1,2-dione, Prasugrel Hydrochloride Impurity G as Hydrochloride, Prasugrel Impurity G as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9FO2/c12-9-4-2-1-3-8(9)11(14)10(13)7-5-6-7/h1-4,7H,5-6H2 |
| LEDER | Fc1ccccc1C(=O)C(=O)C2CC2 |
| IUPAC-namn | 1-cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethane-1,2-dione |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?