Läs mer
Prasugrelhydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 30050340
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30050340 250 mg
1 options
Produktkod. 30050340 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3637.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Prasugrelhydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Prasugrel Hydrochloride
CAS 389574-19-0
Analyt- eller komponentnamn Prasugrel Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C20 H20 F N O3 S . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-[2-(Acetyloxy)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]-1-cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)-ethanone Hydrochloride (1:1), Ethanone, 2-[2-(acetyloxy)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]-1-cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)-, hydrochloride (9CI), 2-Acetoxy-5-(α-cyclopropylcarbonyl-2-fluorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride, Prasu Doc, Prasugrel hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C20H20FNO3S.ClH/c1-12(23)25-18-10-14-11-22(9-8-17(14)26-18)19(20(24)13-6-7-13)15-4-2-3-5-16(15)21;/h2-5,10,13,19H,6-9,11H2,1H3;1H
LEDER Cl.O=C(OC=1SC2=C(C1)CN(CC2)C(C(=O)C3CC3)C=4C=CC=CC4F)C
IUPAC-namn [5-[2-cyklopropyl-1-(2-fluorfenyl)-2-oxoetyl]-6,7-dihydro-4H-tieno[3,2-c]pyridin-2-yl] acetat; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 409.9
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 409,0915 g/mol