missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Prasugrel Thiolactone-d5 (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Prasugrel Thiolactone-d5 (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 2124271-74-3 |
| Molekylformel | C18H13D5FNO2S |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | 5-[2-(Cyclopropyl-d5)-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-5,6,7,7a-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one, R 95913-d5, 2-Oxo-Prasugrel-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18FNO2S/c19-14-4-2-1-3-13(14)17(18(22)11-5-6-11)20-8-7-15-12(10-20)9-16(21)23-15/h1-4,9,11,15,17H,5-8,10H2/i5D2,6D2,11D |
| LEDER | FC1=CC=CC=C1C(C(C2([2H])C([2H])([2H])C2([2H])[2H])=O)N3CCC4C(C3)=CC(S4)=O |
| IUPAC-namn | 5-(2-(cyclopropyl-d5)-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl)-5,6,7,7a-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 336.44 |
| Formel vikt | 336.14 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?