missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Prasugrel Thiolactone-d5 (Mixture of Diastereomers), TRC

Produktkod. 30424250
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30424250 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30424250 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP7011675MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Prasugrel Thiolactone-d5 (Mixture of Diastereomers)
CAS 2124271-74-3
Molekylformel C18H13D5FNO2S
Kvantitet 5 mg
Synonym 5-[2-(Cyclopropyl-d5)-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-5,6,7,7a-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one, R 95913-d5, 2-Oxo-Prasugrel-d4
InChI formel InChI=1S/C18H18FNO2S/c19-14-4-2-1-3-13(14)17(18(22)11-5-6-11)20-8-7-15-12(10-20)9-16(21)23-15/h1-4,9,11,15,17H,5-8,10H2/i5D2,6D2,11D
LEDER FC1=CC=CC=C1C(C(C2([2H])C([2H])([2H])C2([2H])[2H])=O)N3CCC4C(C3)=CC(S4)=O
IUPAC-namn 5-(2-(cyclopropyl-d5)-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl)-5,6,7,7a-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one
Molekylvikt (g/mol) 336.44
Formel vikt 336.14
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.