Läs mer
Prasugrel Thiolactone (blandning av diastereomerer), TRC
Produktkod. 30012270
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012270 100 mg
30010602 500 mg
30010534 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012270 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP701165100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 150322-38-6
Molekylformel C18 H18 F N O2 S
Molekylvikt (g/mol) 331.4
Synonym Thieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one, 5-[2-cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-5,6,7,7a-tetrahydro-, 5-[2-Cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-5,6,7,7a-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one, 2-Oxo-5-(α-cyclopropylcarbonyl-2-fluorobenzyl)-2,4,5,6,7,7a-hexahydrothieno[3,2-c]pyridine, R 95913, Prasugrel Thiolactone, (7aRS)-5-[(1RS)-2-cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-5,6,7,7a-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one
IUPAC-namn 5-[2-cyklopropyl-1-(2-fluorfenyl)-2-oxoetyl]-4,6,7,7a-tetrahydrotieno[3,2-c]pyridin-2-one
LEDER Fc1ccccc1C(N2CCC3SC(=O)C=C3C2)C(=O)C4CC4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Prasugrel Thiolactone (mixture of diastereomers)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C18H18FNO2S/c19-14-4-2-1-3-13(14)17(18(22)11-5-6-11)20-8-7-15-12(10-20)9-16(21)23-15/h1-4,9,11,15,17H,5-8,10H2
Formel vikt 331.1042
Procent renhet >95%