Läs mer
Prasugrel, TRC
Produktkod. 30012734
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012734 500 mg
30008958 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30012734 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP701188500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 150322-43-3
Molekylformel C20 H20 F N O3 S
Molekylvikt (g/mol) 373.44
Synonym 2-[2-(Acetyloxy)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]-1-cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)-ethanone, Thieno[3,2-c]pyridine, ethanone deriv., 2-Acetoxy-5-(α-cyclopropylcarbonyl-2-fluorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno-[3,2-c]pyridine, 2-Acetoxy-5-(α-cyclopropylcarbonyl-2-fluorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine, CS 747, Effient, LY 640315, Prasugrel
IUPAC-namn [5-[2-cyklopropyl-1-(2-fluorfenyl)-2-oxoetyl]-6,7-dihydro-4H-tieno[3,2-c]pyridin-2-yl] acetat
LEDER CC(=O)Oc1cc2CN(CCc2s1)C(C(=O)C3CC3)c4ccccc4F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Prasugrel
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C20H20FNO3S/c1-12(23)25-18-10-14-11-22(9-8-17(14)26-18)19(20(24)13-6-7-13)15-4-2-3-5-16(15)21/h2-5,10,13,19H,6-9,11H2,1H3
Formel vikt 373.1148