missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pratol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pratol |
| CAS | 487-24-1 |
| Molekylformel | C16 H12 O4 |
| Kvantitet | 200 mg |
| Synonym | 7-Hydroxy-4'-methoxyflavone |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12O4/c1-19-12-5-2-10(3-6-12)15-9-14(18)13-7-4-11(17)8-16(13)20-15/h2-9,17H,1H3 |
| LEDER | COc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3ccc(O)cc3O2 |
| IUPAC-namn | 7-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)chromen-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.26 |
| Formel vikt | 268.0736 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?