Läs mer
Pravastatin 1,1,3,3-Tetramethylbutylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pravastatin 1,1,3,3-tetramethylbutylamine |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H36O7.C8H19N/c1-4-13(2)23(29)30-20-11-17(25)9-15-6-5-14(3)19(22(15)20)8-7-16(24)10-18(26)12-21(27)28;1-7(2,3)6-8(4,5)9/h5-6,9,13-14,16-20,22,24-26H,4,7-8,10-12H2,1-3H3,(H,27,28);6,9H2,1-5H3/t13-,14-,16+,17+,18+,19-,20-,22-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 553.3979 |