missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pravastatin-d3 Sodium Salt (major), TRC

Produktkod. 30413478
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30413478 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30413478 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP70200210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Pravastatin sodium salt 2-(methyl-d3)butanoyl
CAS 1329836-90-9
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C23 2H3 H32 O7 . Na
Kvantitet 10 mg
Synonym (βR,ΔR,1S,2S,6S,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-Hexahydro-β,Δ,6-trihydroxy-2-methyl-8-[(2S)-2-(methyl-d3)-1-oxobutoxy]-1-naphthaleneheptanoic acid sodium salt, Pravastatin-d3 sodium salt, Pravastatin-D3 sodium salt (2-(methyl-D3)butanoyl), (3R,5R)-3,5-Dihydroxy-7-[(1S,2S,6S,8S,8aR)-6-hydroxy-2-methyl-8-[[(2S)-2-(methyl-d3)butanoyl]oxy]-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]heptanoic acid sodium salt
InChI formel InChI=1S/C23H36O7.Na/c1-4-13(2)23(29)30-20-11-17(25)9-15-6-5-14(3)19(22(15)20)8-7-16(24)10-18(26)12-21(27)28;/h5-6,9,13-14,16-20,22,24-26H,4,7-8,10-12H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t13-,14-,16+,17+,18+,19-,20-,22-;/m0./s1/i2D3;
LEDER [Na+].[2H]C([2H])([2H])[C@@H](CC)C(=O)O[C@H]1C[C@H](O)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])[C@@H]12
IUPAC-namn sodium;(3R,5R)-7-[(1S,2S,6S,8S,8aR)-6-hydroxy-2-methyl-8-[(2S)-2-(trideuteriomethyl)butanoyl]oxy-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate
Molekylvikt (g/mol) 449.53
Formel vikt 449.2469
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.