Läs mer
Pravastatin Diol Lactone Di-(tert-butyldimethylsilyl) Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pravastatin Diol Lactone Di-(tert-butyldimethylsilyl) Ether |
| CAS | 159225-69-1 |
| Molekylformel | C30 H54 O5 Si2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H54O5Si2/c1-20-12-13-21-16-23(34-36(8,9)29(2,3)4)18-26(31)28(21)25(20)15-14-22-17-24(19-27(32)33-22)35-37(10,11)30(5,6)7/h12-13,16,20,22-26,28,31H,14-15,17-19H2,1-11H3/t20-,22+,23+,24+,25-,26-,28-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H]1C=CC2=C[C@H](C[C@H](O)[C@@H]2[C@H]1CC[C@@H]3C[C@H](CC(=O)O3)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | (4R,6R)-6-[2-[(1S,2S,6S,8S,8aR)-6-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-8-hydroxy-2-methyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]ethyl]-4-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxyoxan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 550.918 |
| Formel vikt | 550.351 |