missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pravastatin Diol Lactone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pravastatin Diol Lactone |
| CAS | 159345-93-4 |
| Molekylformel | C18H26O5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | [1S-[1alpha(2S*,4S*),2alpha,6alpha,8beta,8aalpha]]-6-[2-(1,2,6,7,8,8a-Hexahydro-6,8-dihydroxy-2-methyl-1-naphthalenyl)ethyl]tetrahydro-4-hydroxy-2H-pyran-2-one, (4R,6R)-6-[2-[(1S,2S,6S,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-Hexahydro-6,8-dihydroxy-2-methyl-1-naphthalenyl]ethyl]tetrahydro-4-hydroxy-2H-pyran-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26O5/c1-10-2-3-11-6-12(19)8-16(21)18(11)15(10)5-4-14-7-13(20)9-17(22)23-14/h2-3,6,10,12-16,18-21H,4-5,7-9H2,1H3/t10-,12+,13+,14+,15-,16-,18-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H]1C=CC2=C[C@@H](O)C[C@H](O)[C@@H]2[C@H]1CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3 |
| IUPAC-namn | (4R,6R)-6-[2-[(1S,2S,6S,8S,8aR)-6,8-dihydroxy-2-methyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]ethyl]-4-hydroxyoxan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 322.4 |
| Formel vikt | 322.178 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?