Läs mer
Pravastatin Ethyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
Pravastatin Ethyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pravastatin Ethyl Ester |
| CAS | 2727065-87-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Pravastatin Ethyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C25 H40 O7 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Pravastatin Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C25H40O7/c1-5-15(3)25(30)32-22-13-19(27)11-17-8-7-16(4)21(24(17)22)10-9-18(26)12-20(28)14-23(29)31-6-2/h7-8,11,15-16,18-22,24,26-28H,5-6,9-10,12-14H2,1-4H3/t15-,16-,18+,19+,20+,21-,22-,24-/m0/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)CC[C@H]1[C@@H](C)C=CC2=C[C@@H](O)C[C@H](OC(=O)[C@@H](C)CC)[C@H]12 |
| IUPAC-namn | ethyl (3R,5R)-7-[(1S,2S,6S,8S,8aR)-6-hydroxy-2-methyl-8-[(2S)-2-methylbutanoyl]oxy-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate |
| Visa mer |