Läs mer
Pravastatin Isopropyl Ester, Mikromol™
Produktkod. 30049897
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30049897 25 mg
1 options
Produktkod. 30049897 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0503.130025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Pravastatin Isopropyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Pravastatin Isopropyl Ester
CAS 2732719-88-7
Analyt- eller komponentnamn Pravastatin Isopropyl Ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C26 H42 O7
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Pravastatin Isopropyl Ester
InChI formel InChI=1S/C26H42O7/c1-6-16(4)26(31)33-23-13-20(28)11-18-8-7-17(5)22(25(18)23)10-9-19(27)12-21(29)14-24(30)32-15(2)3/h7-8,11,15-17,19-23,25,27-29H,6,9-10,12-14H2,1-5H3/t16-,17-,19+,20+,21+,22-,23-,25-/m0/s1
LEDER CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1C[C@H](O)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)OC(C)C)[C@@H]12
IUPAC-namn propan-2-yl (3R,5R)-7-[(1S,2S,6S,8S,8aR)-6-hydroxy-2-methyl-8-[(2S)-2-methylbutanoyl]oxy-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate
Molekylvikt (g/mol) 466.61
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 466.2931 g/mol