missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pravastatin Lactone-d3, TRC

Produktkod. 30410964
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30410964 1 mg
30409682 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30410964 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP7011921MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1217769-04-4
Molekylformel C23 2H3 H31 O6
Molekylvikt (g/mol) 409.53
Synonym (2S)-2-(Methyl-d3)butanoic acid (1S,3S,7S,8S,8aR)-1,2,3,7,8,8a-hexahydro-3-hydroxy-7-methyl-8-[2-[(2R,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1-naphthalenyl ester, (+)-Pravastatin lactone-d3, Pravastatin lactone-d3, R 414-d3, SQ 31369-d3, (1S,3S,7S,8S,8aR)-3-Hydroxy-8-[2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl]ethyl]-7-methyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl (2S)-2-(methyl-d3)butanoate, Pravastatin lactone D3 (2-(Methyl-D3)butanoic acid)
IUPAC-namn [(1S,3S,7S,8S,8aR)-3-hydroxy-8-[2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl]-7-methyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl] (2S)-2-(trideuteriomethyl)butanoate
LEDER [2H]C([2H])([2H])[C@@H](CC)C(=O)O[C@H]1C[C@H](O)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H]12

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Pravastatin Lactone methyl-d3
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C23H34O6/c1-4-13(2)23(27)29-20-11-16(24)9-15-6-5-14(3)19(22(15)20)8-7-18-10-17(25)12-21(26)28-18/h5-6,9,13-14,16-20,22,24-25H,4,7-8,10-12H2,1-3H3/t13-,14-,16+,17+,18+,19-,20-,22-/m0/s1/i2D3
Formel vikt 409.2544
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.