Läs mer
Pravastatin sodium, MedChemExpress
Beskrivning
Pravastatin sodium (CS-514 sodium) is an HMG-CoA reductase inhibitor against sterol synthesis with IC50 of 5.6 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pravastatin sodium |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 81131-70-6 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 200 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H35NaO7 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | CS-514 sodium |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (223.96 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (111.98 mM) |
| Visa mer |