Läs mer
Tocris Bioscience™ Pravastatin sodium salt
Beskrivning
Water-soluble, competitive inhibitor of 3-hydroxy-3-methyl coenzyme A (HMG-CoA) reductase. Potently blocks cholesterol synthesis in vivo (Ki∽ 1 nM) and displays cardioprotective properties.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pravastatin sodium salt |
| CAS | 81131-70-6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Molekylformel | C23H35NaO7 |
| Formel vikt | 446.51 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 446.52 |