Läs mer
Bön Mantis™ Diffus reflekterande tillbehör
Produktkod. 11893644 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Thermo Scientific™ Evolution Pro UV-Synlig spektrofotometer
Temperaturområde (metriskt):
−150 till +600 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Temperaturområde (metriskt) unitSize
11893644 Thermo Scientific™ Evolution Pro UV-Synlig spektrofotometer −150 till +600 °C Varje
1 options
Produktkod. 11893644 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 222220000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Karakterisera små mängder fasta material eller pulver med Thermo Scientific™ Bön Mantis™ Diffus reflekterande tillbehör.
Thermo Scientific™ Bön Mantis™ Diffus Reflectance Accessory är idealiskt för karakterisering av små mängder fasta material eller pulver. Traditionella tillbehör med diffus reflektans kräver stora volymer pulver eller fasta ämnen på cirka 0,5 tum. i diameter. Bönsyrsan-tillbehöret tillåter en diffus reflektansmätning på prover så små som 3 mm i diameter.
Valfria reaktionskammare ger dig tillgång till temperaturer från flytande kväve till °600 C och tryck från högvakuum till 500 psi. Kör reaktionsgaser genom systemet för att studera katalysatorer under reaktionsförhållanden.
Högpresterande design
  • Använder helt aluminiumbelagd optik snarare än traditionella integrerande sfärer i sin design
  • Integrerande sfärer begränsar våglängdsområdet i det ultravioletta området
  • Helt spegelvända optiska system använder instrumentets fulla våglängdsområde ner till 190nm.
  • Kan användas på Evolution 300, som har ett övre våglängdsområde på 1100nm, vilket ger utökad våglängdstäckning i NIR-regionen utan att behöva köpa ett dyrare UV-Visible eller NIR-instrument
Flexibla provtagningsalternativ
  • Provkammaren kan renas med en inert gas såsom torrt kväve, vilket möjliggör karakterisering av prover som kan vara syre- eller fuktkänsliga
  • Valfria reaktionskammare finns också tillgängliga för studier av prover vid en mängd olika temperaturer och tryck
  • Temperaturer kan styras från -150° till +°600 C, och variabel vakuumkontroll är tillgänglig
Bekväm analys
  • Kan användas med provfacket öppet för extra bekvämlighet vid montering och borttagning av prover
  • Även för montering av låg/hög temperatur reaktionskammare för temperaturstudier
Kompatibel med:
För användning med Thermo Scientific™ Evolution Pro UV-Synlig spektrofotometer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Diffus reflekterande tillbehör
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ Evolution Pro UV-Synlig spektrofotometer
Temperaturområde (metriskt) −150 till +600 °C