Läs mer
Praziquantel 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30315646
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30315646 1 ml
1 options
Produktkod. 30315646 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16286300AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Praziquantel
CAS 55268-74-1
Analyt- eller komponentnamn Praziquantel
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19 H24 N2 O2
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Praziquantel
InChI formel InChI=1S/C19H24N2O2/c22-18-13-20(19(23)15-7-2-1-3-8-15)12-17-16-9-5-4-6-14(16)10-11-21(17)18/h4-6,9,15,17H,1-3,7-8,10-13H2/t17-/m0/s1
LEDER O=C(C1CCCCC1)N2C[C@@H]3N(CCc4ccccc34)C(=O)C2
IUPAC-namn (11bR)-2-(cyklohexankarbonyl)-3,6,7,11b-tetrahydro-1H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 312.41
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 312,1838 g/mol