Läs mer
Praziquantel, 98 %
Beskrivning
Praziquantel är ett potent anthelmintikum som används mot schistosom- och många cestodeangrepp. Det används för att studera spänningsstyrda Ca2+-kanaler och är en potentiell småmolekylär neurogen.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Praziquantel är ett potent anthelmintikum som används mot schistosom- och många cestodeangrepp. Det används för att studera spänningsstyrda Ca2+-kanaler och är en potentiell småmolekylär neurogen.
Löslighet
Fritt löslig i etanol eller diklormetan. Lätt löslig i vatten
Anteckningar
Endast forskningsanvändning: Ej avsedd för diagnostik eller terapeutisk användning hos djur eller människor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Praziquantel |
| Smältpunkt | 136 °C till 138 °C |
| Kokpunkt | 1377 °C |
| Flampunkt | >110 °C (230 °F) |
| Förpackning | Glasflaska |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 761557 |
| Löslighetsinformation | Fritt löslig i etanol eller diklormetan. Lätt löslig i vatten |
| Formel vikt | 312.41 |
| Procent renhet | 98% |
| Visa mer |
RUO– Endast forskningsanvändning