Läs mer
Praziquantel D11, MedChemExpress
Beskrivning
Praziquantel D11 is the deuterium labeled Praziquantel, which is an anthelmintic.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Praziquantel D11 |
| CAS | 1246343-36-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H13D11N2O2 |
| LEDER | O=C1N2CCC3=C(C=CC=C3)C2CN(C(C4([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C4([2H])[2H])=O)C1 |
| Industry Type | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 323.47 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Formel vikt | 323.47 |
| Kvalitet | Research |