missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Praziquantel-d11, TRC

Produktkod. 30422027
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30422027 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30422027 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP70209725MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Praziquantel cyclohexyl-d11
CAS 1246343-36-1
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C19 2H11 H13 N2 O2
Kvantitet 25 mg
Synonym 4H-Pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one','2-(cyclohexyl-1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d11-carbonyl)-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-, 2-(Cyclohexyl-1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d11-carbonyl)-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one, Praziquantel D11 (cyclohexyl D11)
InChI formel InChI=1S/C19H24N2O2/c22-18-13-20(19(23)15-7-2-1-3-8-15)12-17-16-9-5-4-6-14(16)10-11-21(17)18/h4-6,9,15,17H,1-3,7-8,10-13H2/i1D2,2D2,3D2,7D2,8D2,15D
LEDER [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C(=O)N2CC3N(CCc4ccccc34)C(=O)C2)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
IUPAC-namn 2-(1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecadeuteriocyclohexanecarbonyl)-3,6,7,11b-tetrahydro-1H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one
Molekylvikt (g/mol) 323.47
Formel vikt 323.2528
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.