Läs mer
Praziquantel, Mikromol™
Produktkod. 17923596
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17923596 250 mg
1 options
Produktkod. 17923596 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0615.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Praziquantel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Praziquantel
CAS 55268-74-1
Analyt- eller komponentnamn Praziquantel
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19 H24 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Praziquantel
InChI formel InChI=1S/C19H24N2O2/c22-18-13-20(19(23)15-7-2-1-3-8-15)12-17-16-9-5-4-6-14(16)10-11-21(17)18/h4-6,9,15,17H,1-3,7-8,10-13H2/t17-/m0/s1
LEDER O=C(C1CCCCC1)N2C[C@@H]3N(CCc4ccccc34)C(=O)C2
IUPAC-namn (11bR)-2-(cyklohexankarbonyl)-3,6,7,11b-tetrahydro-1H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one
Molekylvikt (g/mol) 312.41
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 312,1838 g/mol