missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Prazitone Hydrochloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Prazitone Hydrochloride |
| CAS | 20432-72-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Prazitone Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H19 N3 O3 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 5-Phenyl-5-(2-piperidinylmethyl)-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione hydrochloride, 5-Phenyl-5-(2-piperidylmethyl)barbituric acid hydrochloride, AGN 511, Prazitone hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19N3O3.ClH/c20-13-16(11-6-2-1-3-7-11,14(21)19-15(22)18-13)10-12-8-4-5-9-17-12;/h1-3,6-7,12,17H,4-5,8-10H2,(H2,18,19,20,21,22);1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.O=C1NC(=O)C(CC2CCCCN2)(C(=O)N1)c3ccccc3 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?