Läs mer
Prazobind-d8, TRC
Produktkod. 30409976
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30409976 1 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30409976 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP7021521MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Prazobind-d8
CAS 1189701-23-2
Molekylformel C23H19D8N5O3
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C23H27N5O3/c1-30-19-12-17-18(13-20(19)31-2)25-23(26-21(17)24)28-9-7-27(8-10-28)22(29)16-11-14-3-5-15(16)6-4-14/h3,5,11-15H,4,6-10H2,1-2H3,(H2,24,25,26)/i7D2,8D2,9D2,10D2
LEDER [2H]C1([2H])N(C(=O)C2=CC3CCC2C=C3)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(c4nc(N)c5cc(OC)c(OC)cc5n4)C1([2H])[2H]
IUPAC-namn [4-(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazin-1-yl]-(3-bicyclo[2.2.2]octa-2,5-dienyl)methanone
Molekylvikt (g/mol) 429.54
Formel vikt 429.2616
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.