Läs mer
Prazobind, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Prazobind |
| CAS | 107021-36-3 |
| Molekylformel | C23 H27 N5 O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27N5O3/c1-30-19-12-17-18(13-20(19)31-2)25-23(26-21(17)24)28-9-7-27(8-10-28)22(29)16-11-14-3-5-15(16)6-4-14/h3,5,11-15H,4,6-10H2,1-2H3,(H2,24,25,26)/t14-,15+/m0/s1 |
| LEDER | COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4=C[C@@H]5CC[C@H]4C=C5 |
| IUPAC-namn | [4-(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)piperazin-1-yl]-[(1R,4S)-3-bicyclo[2.2.2]octa-2,5-dienyl]methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 421.49 |
| Formel vikt | 421.2114 |