Läs mer
Prazosin-d8, TRC
Produktkod. 30415072
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30415072 2.5 mg 2.5mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30415072 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP7023272.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Prazosin-d8
CAS 1006717-55-0
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C19 H13 D8 N5 O4
Kvantitet 2.5 mg
Synonym Prazosin D8
InChI formel InChI=1S/C19H21N5O4/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14/h3-4,9-11H,5-8H2,1-2H3,(H2,20,21,22)/i5D2,6D2,7D2,8D2
LEDER [2H]C1([2H])N(C(=O)c2occc2)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(c3nc(N)c4cc(OC)c(OC)cc4n3)C1([2H])[2H]
Molekylvikt (g/mol) 391.45
Formel vikt 391.2096