Läs mer
Prazosin-d8, TRC
Product Code. 30424986
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 mg
Product Code. Kvantitet
30424986 10 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30424986 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP70232710MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Prazosin-d8
CAS 1006717-55-0
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C19 H13 D8 N5 O4
Kvantitet 10 mg
Synonym Prazosin D8
InChI formel InChI=1S/C19H21N5O4/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14/h3-4,9-11H,5-8H2,1-2H3,(H2,20,21,22)/i5D2,6D2,7D2,8D2
LEDER [2H]C1([2H])N(C(=O)c2occc2)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(c3nc(N)c4cc(OC)c(OC)cc4n3)C1([2H])[2H]
Molekylvikt (g/mol) 391.45
Formel vikt 391.2096