Läs mer
R&D Systems™ Prazosin hydrochloride
Beskrivning
α1 and α2B-adrenoceptor antagonist. Also a potent antagonist at the melatonin MT3 receptor (Ki = 10.2 nM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Prazosin hydrochloride |
| CAS | 19237-84-4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylformel | C19H22ClN5O4 |
| Formel vikt | 419.87 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 419.87 |