Läs mer
Prazosinhydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30459524
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459524 10 mg
1 options
Produktkod. 30459524 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0085.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Prazosin Hydrochloride
CAS 19237-84-4
Analyt- eller komponentnamn Prazosin Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19 H21 N5 O4 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Prazosin Hydrochloride, Terazosin Hydrochloride Dihydrate Imp. K (EP) as Hydrochloride, [4-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-1-piperazinyl]-2-furanyl-methanone hydrochloride (1:1), 1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-(2-furanylcarbonyl)-piperazine monohydrochloride, 1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-(2-furoyl)-piperazine monohydrochloride, 2-[4-(2-Furoyl)piperazin-1-yl]-4-amino-6,7-dimethoxyquinazoline hydrochloride, Adversuten, Adverszuten, Alpress LP, CP 12299-1, Deprazolin, Duramipress, Eurex, Furazosin hydrochloride, Hypovase, Hypovasole, Minipress, NSC 292810, Peripress, Pratsiol, Prazosin hydrochloride, Sinetens, Terazosin Hydrochloride Dihydrate Imp. K (EP), Terazosin Imp. K (EP), Terazosin Hydrochloride Dihydrate Impurity K as Hydrochloride, Terazosin Impurity K as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C19H21N5O4.ClH/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14;/h3-4,9-11H,5-8H2,1-2H3,(H2,20,21,22);1H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)c4occc4
IUPAC-namn [4-(4-amino-6,7-dimetoxyquinazolin-2-yl)piperazin-1-yl]-(furan-2-yl)metanon; hydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 419.86
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 419,136 g/mol