Läs mer
Prazosinhydroklorid
Produktkod. 15484249
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15484249 250 mg 250mg
15474249 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15484249 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61712.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1183.20 SEK
    954.65 SEK / 250mg
    Save 228.55 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
En alfa-adrenoceptorantagonist | CAS: 19237-84-4 | C19H22ClN5O4 | 419,87 g/mol
Prazosinhydroklorid är en hämmare av PDE. Erbjuds även som fri bas Prazosin
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Prazosinhydroklorid är en hämmare av PDE. Erbjuds även som fri bas Prazosin
Löslighet
Löslig i dimetylsulfoxid, etanol, vatten, metanol.
Anteckningar
Håll behållaren tätt stängd. Förvara i svala, torra förhållanden i väl förseglade behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19237-84-4
Molekylformel C19H22ClN5O4
Molekylvikt (g/mol) 419.87
MDL-nummer MFCD00058177
InChI-nyckel WFXFYZULCQKPIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym prazosin hydrochloride, prazosin hcl, minipress, vasoflex, peripress, furazosin hydrochloride, deprazolin, hypovase, hypovasole, pratsiol
PubChem CID 68546
ChEBI CHEBI:8365
IUPAC-namn hydrogen 2-[4-(furan-2-carbonyl)piperazin-1-yl]-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine chloride
LEDER [H+].[Cl-].COC1=C(OC)C=C2C(N)=NC(=NC2=C1)N1CCN(CC1)C(=O)C1=CC=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Prazosin hydrochloride
Smältpunkt 285 °C
Färg Vitt
Kvantitet 250 mg
Beilstein 4303561
Merck Index 14,7717
Löslighetsinformation Löslig i dimetylsulfoxid, etanol, vatten, metanol.
Formel vikt 419.86
Fysisk form Pulver
RUO– Endast forskningsanvändning