Läs mer
Prazosin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Prazosin |
| CAS | 19216-56-9 |
| Molekylformel | C19 H21 N5 O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Methanone','[4-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-1-piperazinyl]-2-furanyl-, Piperazine','1-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-(2-furanylcarbonyl)- (9CI), Piperazine','1-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-(2-furoyl)- (8CI), [4-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-1-piperazinyl]-2-furanylmethanone, 4-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)piperazinyl 2-furyl ketone, Furazosin, Lentopres, Prazosin |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21N5O4/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14/h3-4,9-11H,5-8H2,1-2H3,(H2,20,21,22) |
| LEDER | COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)c4occc4 |
| IUPAC-namn | [4-(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)piperazin-1-yl]-(furan-2-yl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 383.4 |
| Formel vikt | 383.1594 |