Läs mer
pre-Calcitriol PTAD Adduct (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | pre-Calcitriol PTAD Adduct |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C35H49N3O5/c1-21(10-9-16-34(3,4)43)27-13-14-28-26-20-30(25-18-24(39)19-31(40)22(25)2)38-33(42)36(23-11-7-6-8-12-23)32(41)37(38)29(26)15-17-35(27,28)5/h6-8,11-12,20-21,24,27-31,39-40,43H,9-10,13-19H2,1-5H3/t21-,24-,27-,28+,29-,30+,31+,35-/m1/s1 |
| Formel vikt | 591.3672 |