Läs mer
Brannan Förkalibrerad digital kyl- eller frystermometer
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C till 70 °C
Beskrivning
- Termometer med hög noggrannhet levereras med spårbart kalibreringscertifikat
- Kalibreringspunkter 0 °C och 35 °C
- Visar kyl- eller frystemperatur och rumstemperatur samtidigt
- Larmljud och lysdioder blinkar om kyl- eller frystemperaturen faller utanför säkra zoner
- Temperaturområde -50 °C till +70 °C
- 1 m kabel med sugkopp
- Självhäftande dyna för fixering på apparaten
- Magnetisk fixtur på baksidan av termometern
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibreringspunkter | 0 °C och 35 °C |
| Certifikat och efterlevnad | CE/ROHS/WEEE |
| Visa mått | 58 x 12 mm |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (applikation) | Temperaturavläsning |
| Höjd (engelska) | 1,02 harts |
| Höjd (metrisk) | 2.6 cm |
| Inkluderar | Extern kabel, batteri och instruktioner |
| Längd (metrisk) | 5,31 tum |
| Material | Plast |
| Visa mer |