Läs mer
Brannan Förkalibrerad handhållen digital testtermometer
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C till 200 °C
Beskrivning
- Termometer med hög noggrannhet levereras med spårbart kalibreringscertifikat
- Kalibreringspunkter 0 °C och 90 °C
- Rostfri sond med 1,5 m kabel
- Datahållningsfunktion
- Max min temperatur minne
- Temperaturintervall -50 °C till +200 °C
- Hängare, stativ och magnetfäste ingår
- Batteri och instruktioner medföljer
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibreringspunkter | 0 °C och 90 °C |
| Certifikat och efterlevnad | CE/ROHS/WEEE |
| Visa mått | 16 x 36 mm |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (applikation) | Testa temperaturen på fast eller vätska |
| Höjd (engelska) | 3,81 tum. |
| Höjd (metrisk) | 9.7 cm |
| Inkluderar | Extern sond, batteri och instruktioner |
| Längd (engelska) Kabel | 1.5 m |
| Längd (metrisk) | 2,56 tum. |
| Visa mer |