Läs mer
Brannan Förkalibrerad Jumbo Termometer och Hygrometer
Produktkod. 17836905
Change view
Fuktighetsområde:
20 till 90 %
Produktkod. Fuktighetsområde
17836905 20 till 90 %
1 options
Produktkod. 17836905 Leverantör Brannan Leverantörsnummer TC006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    411.00 SEK
    333.03 SEK / Paket med 1
    Save 77.97 SEK
    18% Av
I lager
Jumbo max min termometer och hygrometer komplett med förkalibrerat certifikat inställt på två fasta punkter.
  • Termometer med hög noggrannhet levereras med spårbart kalibreringscertifikat
  • Kalibreringspunkter 0 °C och 35 °C
  • Maximal och minimal inspelningsmöjlighet
  • 2 m kabel till extern givare
  • Temperaturintervall -10 °C till +50 °C
  • Inkluderar magnet, klämma och stativ
  • Ersättningssonder finns tillgängliga
Specifikationer
Typ Termohygrometer
Fuktighetsområde 20 till 90 %
Upplösning 1% RH
Noggrannhet ±5% RH mellan 30 och 90 RH annars± 7 % RH
Temperaturområde (metriskt) -10/50 °C (in), -50/70 °C (ut)
Temperaturnoggrannhet ±1 °C mellan -10/60 °C annars± 2 °C
Temperaturupplösning 0,1 °C
Mått (L x B x H) 125 x 23 x 100 mm
För användning med (applikation) Temperaturavläsning