Läs mer
Brannan Pre-calibrated Max Min Digital Reading Thermometer For Batch Sampling
Produktkod. 32214734
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-10°C to 50°C
Produktkod. Temperaturområde (metriskt)
32214734 -10°C to 50°C
1 options
Produktkod. 32214734 Leverantör Brannan Leverantörsnummer TC023
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    993.37 SEK
    544.95 SEK / Paket med 1
    Save 448.42 SEK
    45% Av
Beräknad leverans: 28-12-2026
Features a 2 m cable for connection to an external temperature sensor.
  • Maximum and minimum temperature recording with high/low temperature alarm settings
  • Internal temperature range: -10°C to +50°C
  • External temperature range: -50°C to +70°C
  • Switchable between Celsius and Fahrenheit
  • Supplied with a 2-point traceable calibration certificate
  • Fixed calibration points: -18°C and 0°C
  • Main body includes magnet, clip and stand
Specifikationer
Flaskstorlek 30 mL
Kalibreringspunkter -18°C and 0°C
Certifikat och efterlevnad CE/RoHS/WEEE
Mått (L x B x H) 6.3 x 1.5x 6.3 cm
Disponibel Reusable
För användning med (applikation) Monitor Sample Temperatures in Controlled Storage
Inkluderar 30 mL Polypropylene Bottle
Längd (engelska) Kabel 2 m
Längd (metrisk) 6.3 cm
Material ABS Plastic
Upplösning 0.1°C
Produkttyp Batch Sampling Thermometer
Max. Temperatur (engelska) 122°F (internal), 158°F (external)
Max. Temperatur (metrisk) 50°C (internal), 70°C (external)
Min. Temperatur (engelska) 14°F (internal), -58°F (external)
Min. Temperatur (metrisk) -10°C (internal), -50°C (external)
Temperaturområde (engelska) 14°F to 122°F
Temperaturområde (metriskt) -10°C to 50°C
Kalibrerad 2-point Traceable
Batterityp AAA
Indelning 0.1°C
Visa Digital LCD
Bredd (metrisk) 1.5 cm